Läs mer
Propaquizafop, Fluka™
Produktkod. 16282912 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16282912 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16282912 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R1637100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propaquizafop
Förpackning Glass Bottle
CAS 111479-05-1
Smältpunkt 62°C to 64°C
Synonym 2-isopropylideneaminooxyethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
Industry Type Environmental Analysis
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Analytical Standard