Läs mer
Proparacaine Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16457916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457916 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16457916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY66012
MedChemExpress Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proparacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H27ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (100.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(OCCC)C(N)=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 330.85
Formel vikt 330.85
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation