Läs mer
Proparacaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proxymetacaine Hydrochloride |
| CAS | 5875-06-9 |
| Molekylformel | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vikt | 330.171 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?