Läs mer
Propargite(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargite |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3 |
| Formel vikt | 350.1552 |