Läs mer
Proparglyacetat, 97 %
Produktkod. 11332407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332407 5 g 5g
11342407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10031.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98,101 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-09-8
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.101
MDL-nummer MFCD00041601
InChI-nyckel RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
IUPAC-namn prop-2-ynylacetat
LEDER CC(=O)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl acetate
Densitet 0.989
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 31°C (88°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3CO2CH2C≡CH
Brytningsindex 1.4185
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1742046
Formel vikt 98.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.