Läs mer
Propargylakrylat, 96%, stab. med ca 200ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367396
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367396 2 g 2g
11377396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09383.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10477-47-1
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.11
MDL-nummer MFCD00078451
InChI-nyckel WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
LEDER C=CC(=O)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl acrylate
Namnnotering stabilized with ≈200ppm BHT
Kokpunkt 138°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Pungent
Linjär formel H2C=CHCO2CH2C≡CH
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1902961
IUPAC-namn prop-2-yn-l-yl prop-2-enoat
Formel vikt 110.11
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.