missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propargyl Alcohol-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl alcohol 13C3 |
| CAS | 201740-99-0 |
| Molekylformel | 13C3 H4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Prop-2-yn-1-ol 13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | O[13CH2][13C]#[13CH] |
| IUPAC-namn | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 59.04 |
| Formel vikt | 59.036 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?