Läs mer
Propagylalkohol, 99 %
Produktkod. 11474033
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474033 100 mL 100ml
11484033 500 mL 500ml
11494033 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10295.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56,06 g/mol
Propargylalkohol är en lösningsmedelsstabilisator som är användbar som en mellanprodukt i organisk syntes, en galvaniseringstillsats för vitmedel. Det är användbart 3-kolsfragment i acetylenkopplingsreaktioner. Det genomgår Pd-katalyserad O-koppling med alkoholer för att ge motsvarande 1-metoxiallyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Propargylalkohol är en lösningsmedelsstabilisator som är användbar som en mellanprodukt i organisk syntes, en galvanisk vitmedelstillsats. Det är användbart 3-kolsfragment i acetylenkopplingsreaktioner. Det genomgår Pd-katalyserad O-koppling med alkoholer för att ge motsvarande 1-metoxiallyletrar.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser, aminer, fosforpentoxid, isocyanatånga& värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-19-7
Molekylformel C3H4O
Molekylvikt (g/mol) 56.06
MDL-nummer MFCD00002912
InChI-nyckel TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
IUPAC-namn prop-2-yn-1-ol
LEDER OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl alcohol
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.949
Kokpunkt 114°C to 115°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Linjär formel HC≡CCH2OH
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2929
Beilstein 506003
Merck Index 14,7809
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 56.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyl alcohol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propyn-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.