Läs mer
Propagylalkohol, 99 %
Beskrivning
Propargylalkohol är en lösningsmedelsstabilisator som är användbar som en mellanprodukt i organisk syntes, en galvaniseringstillsats för vitmedel. Det är användbart 3-kolsfragment i acetylenkopplingsreaktioner. Det genomgår Pd-katalyserad O-koppling med alkoholer för att ge motsvarande 1-metoxiallyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Propargylalkohol är en lösningsmedelsstabilisator som är användbar som en mellanprodukt i organisk syntes, en galvanisk vitmedelstillsats. Det är användbart 3-kolsfragment i acetylenkopplingsreaktioner. Det genomgår Pd-katalyserad O-koppling med alkoholer för att ge motsvarande 1-metoxiallyletrar.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser, aminer, fosforpentoxid, isocyanatånga& värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl alcohol |
| Smältpunkt | -53 °C |
| Densitet | 0.949 |
| Kokpunkt | 114 °C till 115 °C |
| Flampunkt | 33 °C (91 °F) |
| Linjär formel | HC≡CCH2OH |
| Brytningsindex | 1.432 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN2929 |
| Beilstein | 506003 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.