Läs mer
Propargyl Alcohol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309417 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16309417 1 mL
1 options
Produktkod. 16309417 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3169
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Propargyl alcohol107-19-71000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl alcohol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 107-19-7, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C3H4O
MDL-nummer MFCD00002912
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC#C
IUPAC-namn prop-2-yn-1-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 56.06
PubChem CID 7859
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28905
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only