Läs mer
Proparylalkohol, TRC
Produktkod. 30419815
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30419815 10 mL
1 options
Produktkod. 30419815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76255010ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Molekylformel C3 H4 O
Kvantitet 10 mL
Synonym 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
LEDER OCC#C
IUPAC-namn prop-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 56.06
Formel vikt 56.0262