Läs mer
Proparylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl alcohol |
| CAS | 107-19-7 |
| Molekylformel | C3 H4 O |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2 |
| LEDER | OCC#C |
| IUPAC-namn | prop-2-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 56.06 |
| Formel vikt | 56.0262 |