Läs mer
Propargylbensoat, 98 %
Produktkod. 15410268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410268 25 g 25g
15400268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53444.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6750-04-5 | C9H12N3Na2O8P | 367,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6750-04-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl benzoate
Densitet 1.106
Kokpunkt 225 °C till 226 °C
Molekylformel C10H8O2
Linjär formel C6H5CO2CH2C≡CH
Brytningsindex 1.532
MDL-nummer MFCD00996341
Kvantitet 25 g
Synonym prop-2-yn-1-yl benzoate, propargyl benzoate, prop-2-yn-1-ylbenzoate, 2-propynyl benzoate, acmc-20ajtj, 2-propynyl benzoate #
InChI-nyckel NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C#CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn prop-2-ynylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 160.17
PubChem CID 336291
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.