Läs mer
Propargyl Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Benzyl Ether |
| CAS | 4039-82-1 |
| Molekylformel | C10H10O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (((Propargyl)oxy)methyl)benzene, 1-(Benzyloxymethyl)ethyne, 1-Benzyloxy-2-propyne, 2-Propynyl benzyl Ether, 3-(Benzyloxy)-1-propyne, 3-(Benzyloxy)propyne, Benzyl 2-propynyl Ether, Benzyl Propargyl Ether, O-Benzyl Propargyl Alcohol, [(2-Propynyloxy)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2 |
| LEDER | C#CCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | prop-2-ynoxymethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.0732 |