Läs mer
Propargylbromid, 80% i toluen, stick. med MgO
Produktkod. 11477907
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477907 50 mL 50ml
11487907 250 mL 250ml
11467907 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16580.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118,961 g/mol
Propargylbromid, 80 % i toluen används för att framställa betulonsyra-peptidkonjugat med antiinflammatorisk aktivitet och propargyliska aminer som används vid enynmetates. Den finner tillämpning vid propargylering av spiroketoner, allylalkoholer och enonkomplex. Vid reaktion av Barbier-typ reagerar den med aldehyder för att ge alkynalkoholer. Det är aktivt involverat i syntesen av polyetylenglykol (PEG) och peptidympade polyestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Propargylbromid, 80 % i toluen används för att framställa betulonsyra-peptidkonjugat med antiinflammatorisk aktivitet och propargyliska aminer som används vid enynmetates. Den finner tillämpning vid propargylering av spiroketoner, allylalkoholer och enonkomplex. Vid reaktion av Barbier-typ reagerar den med aldehyder för att ge alkynalkoholer. Det är aktivt involverat i syntesen av polyetylenglykol (PEG) och peptidympade polyestrar.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, bensen, koltetraklorid och kloroform. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med baser, starka oxidationsmedel, koppar, peroxider, silver, silveroxider, kvicksilver och kvicksilveroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-96-7
Molekylformel C3H3Br
Molekylvikt (g/mol) 118.961
MDL-nummer MFCD00000241
InChI-nyckel YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
IUPAC-namn 3-bromprop-1-yn
LEDER C#CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl bromide
Namnnotering stabilized with MgO
Smältpunkt -61°C
Densitet 1.335
Kokpunkt 88°C to 90°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 605309
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 118.97
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 80% in toluene
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyl bromide, 80% in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl bromide, Toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.