Läs mer
Propargyl bromide, 80wt.% solution in toluene, stabilized, AcroSeal™
Produktkod. p-4089414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 10166924
Brand: Thermo Scientific Acros 429121000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 88.0°C to 90.0°C
Kemiskt namn eller material Propargyl bromide
Namnnotering Stabilized
CAS 106-96-7, 108-88-3
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C3H3Br
Linjär formel HC≡CCH2Br
MDL-nummer MFCD00000241
Flampunkt 4°C
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
InChI-nyckel YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C#CCBr
IUPAC-namn 3-bromprop-1-yn
Molekylvikt (g/mol) 118.96
PubChem CID 7842
Formel vikt 118.96
Procent renhet 73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.4900 to 1.4960
Densitet 1.38, 1.3800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.