Läs mer
Propargylbromid (stabiliserat med MgO), TRC
Produktkod. 30428636
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30428636 25 g
1 options
Produktkod. 30428636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76257525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Molekylformel C3H3Br
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
InChI formel InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
LEDER BrCC#C
IUPAC-namn 3-bromoprop-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 118.96
Formel vikt 117.9418