Läs mer
Propargylbromid (stabiliserat med MgO), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Bromide |
| CAS | 106-96-7 |
| Molekylformel | C3H3Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| LEDER | BrCC#C |
| IUPAC-namn | 3-bromoprop-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.96 |
| Formel vikt | 117.9418 |