Läs mer
Propargyl Butylcarbamate, TRC
Produktkod. 30137633
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137633 2.5 g 2.5g
30132576 5 g -
30011362 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7625902.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76114-73-3
Molekylformel C8 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 155.19
Synonym Carbamic acid, N-butyl-, 2-propyn-1-yl ester, Carbamic acid, butyl-, 2-propynyl ester (9CI), 2-Propyn-1-yl N-butylcarbamate, 2-Propynyl butylcarbamate, N-Butyl propargyl carbamate, Propargyl butylcarbamate
IUPAC-namn prop-2-ynyl N-butylcarbamate
LEDER CCCCNC(=O)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl Butylcarbamate
Anteckningar om renhetsgrad GC
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-5-6-9-8(10)11-7-4-2/h2H,3,5-7H2,1H3,(H,9,10)
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 155.0946
Procent renhet >95%