Läs mer
Proparylklorid, TRC
Produktkod. 30417584
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30417584 50 g
1 options
Produktkod. 30417584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76300050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl Chloride
CAS 624-65-7
Molekylformel C3H3Cl
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
LEDER ClCC#C
IUPAC-namn 3-kloroprop-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 74.51
Formel vikt 73.9923