Läs mer
Proparylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Molekylformel | C3H3Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| LEDER | ClCC#C |
| IUPAC-namn | 3-kloroprop-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.51 |
| Formel vikt | 73.9923 |