Läs mer
Propargyl ether, 98%
Produktkod. 15450328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450328 25 g 25g
15440328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53473.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-27-3 | C6H6O | 94.113 g/mol
Propargyleter är en användbar eter för proteomikforskning. Den användes för framställning av polyferrocener, via polyaddition med 1,1a-bis(azidoetyl)ferrocen. Den kan användas för framställning av cyklisk polystyren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Propargyleter är en användbar eter för proteomikforskning. Den användes för framställning av polyferrocener, via polyaddition med 1,1′ -bis(azidoetyl)ferrocen. Den kan användas för framställning av cyklisk polystyren.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6921-27-3
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.113
MDL-nummer MFCD00048108
InChI-nyckel HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl ether, dipropargyl ether, 2-propynyl ether, 1-propyne, 3,3'-oxybis, bispropargyl ether, 3-prop-2-yn-1-yloxy prop-1-yne, propargyl-ether, dipropargyl oxide, di 2-propynyl ether, bis 2-propynyl ether
PubChem CID 23349
IUPAC-namn 3-prop-2-ynoxiprop-1-yn
LEDER C#CCOCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl ether
Densitet 0.914
Kokpunkt 55°C to 57°C (65 mmHg)
Flampunkt 24°C (75°F)
Linjär formel (HC≡CCH2)2O
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3271
Formel vikt 94.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.