missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propargyl methacrylate, 98%, stab. with 200-300ppm 4-methoxyphenol

Produktkod. 11382487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382487 10 g 10g
11392487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11382487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11556.09
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol

Propargylmetakrylat är en monomer som används i polymerisationsreaktioner. Det är associerat med dess acetylen och undergår polymerisationsreaktion genom processen med reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) med cyanoisopropylditiobensoat som reagens.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
Propargylmetakrylat är en monomer som används i polymerisationsreaktioner. Det är associerat med dess acetylen och undergår polymerisationsreaktion genom processen med reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföring (RAFT) med cyanoisopropylditiobensoat som reagens.

Löslighet Oblandbar med vatten
.

Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13861-22-8
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00048123
InChI-nyckel PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
PubChem CID 83778
IUPAC-namn prop-2-ynyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propargyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Densitet 0.986
Kokpunkt 149°C to 151°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 906850
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyl methacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl methacrylate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.