Läs mer
Propargyl Methanesulfonate Ester, 95%, TRC
Produktkod. 30411052
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411052 1 g
30422982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30411052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7660001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16156-58-4
Molekylformel C4 H6 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 134.15
IUPAC-namn prop-2-ynyl methanesulfonate
LEDER CS(=O)(=O)OCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl Methanesulfonate Ester
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Formel vikt 134.0038