Läs mer
Propargylmetansulfonat ester, 95 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Methanesulfonate Ester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3 |
| Formel vikt | 134.0038 |