Läs mer
Propargyl p-toluenesulfonate, 97%
Produktkod. 15438949
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438949 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15438949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12075.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6165-76-0 | C10H10O3S | 210.247 g/mol
Propargyl-p-toluensulfonat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Propargyl p-toluensulfonat är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform, diklormetan, DMSO, etylaceta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl p-toluenesulfonate
CAS 6165-76-0
Densitet 1.22
Kokpunkt 117°C to 121°C (0.3 mmHg)
Molekylformel C10H10O3S
Brytningsindex 1.527
MDL-nummer MFCD00078365
Kvantitet 10 g
Beilstein 1212957
Synonym propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane,DMSO,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
InChI-nyckel LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
IUPAC-namn prop-2-ynyl-4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 210.247
PubChem CID 22547
Formel vikt 210.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl p-toluenesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.