Learn More
Propargyl propionate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317386
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11317386 10 g 10g
11327386 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11317386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09371.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1932-92-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00039917
InChI-nyckel BGRYSGVIVVUJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl propionate, 2-propyn-1-ol, propanoate, 2-propynyl propionate, 2-propyn-1-ol, propionate, propargyl proprionate, 2-propyn-1-ol, 1-propanoate, prop-2-yn-1-yl propanoate, propanoic acid, 2-propynyl ester, propargylpropionate, acmc-20ajth
PubChem CID 74735
IUPAC-namn prop-2-ynyl propanoate
LEDER CCC(=O)OCC#C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Propargyl propionate
Densitet 0.973
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1902510
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.