Läs mer
Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester), Mikromol™
Produktkod. 30050825
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050825 25 mg
1 options
Produktkod. 30050825 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0047.500025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester)
CAS 81039-74-9
Analyt- eller komponentnamn Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H20O3/c1-2-13-20-16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h1,3,5-6,9-10,15,19H,4,7-8,11-13H2
LEDER OC(C1CCCCC1)(C(=O)OCC#C)c2ccccc2
IUPAC-namn prop-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 272.1412 g/mol