Läs mer
Propargylsulfid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Sulfide |
| CAS | 13702-09-5 |
| Molekylformel | C6H6S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2 |
| LEDER | C#CCSCC#C |
| IUPAC-namn | 3-prop-2-ynylsulfanylprop-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.18 |
| Formel vikt | 110.019 |