Läs mer
Propargylsulfid, TRC
Produktkod. 30425151
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30425151 50 mg
1 options
Produktkod. 30425151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83961850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyl Sulfide
CAS 13702-09-5
Molekylformel C6H6S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
LEDER C#CCSCC#C
IUPAC-namn 3-prop-2-ynylsulfanylprop-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 110.18
Formel vikt 110.019