Läs mer
Propargyl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargyl Tosylate |
| CAS | 6165-76-0 |
| Molekylformel | C10H10O3S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Propyn-1-ol 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Propyn-1-ol p-Toluenesulfonate, 1-[(p-Toluenesulfonyl)oxy]-2-propyne, 2-Propynyl p-Toluenesulfonate, 2-Propynyl Tosylate, Propargyl Alcohol Tosylate, p-Toluenesulfonic Acid Propargyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C |
| IUPAC-namn | prop-2-ynyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vikt | 210.0351 |