Läs mer
Propargylaldehyd-dietylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10559403 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10559403 1 g Glasflaska 1g
10065243 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10559403 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 382920010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 10160-87-9 | Molekylformel: C7H12O2 | Molekylvikt: 128,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10160-87-9
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00009237
InChI-nyckel RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC-namn 3,3-dietoxiprop-1-yn
LEDER CCOC(OCC)C#C
Specifications
Kemiskt namn eller material Propargylaldehyde diethyl acetal
Färg Gult
Densitet 0.8940g/mL, 0.894
Kokpunkt 137,0 °C till 139,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡CCH(0CH2CH3)2
Brytningsindex 1,4110 till 1,4130
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargylaldehyde diethyl acetal
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.