Läs mer
Propagylamin, 98 %
Produktkod. 15480378
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480378 25 g 25g
15470378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53495.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55,08 g/mol
Propargylamin används i syntesen av en kiral, en fluorescerande makrocykel genom 1,3-dipolär cykloaddition av propargylamider av kolhydratkopplade aminosyror och 9,10-bis(azidometyl)antracen. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Propargylamin används vid syntes av en kiral, en fluorescerande makrocykel genom 1,3-dipolär cykloaddition av propargylamider av kolhydratbundna aminosyror och 9,10-bis(azidometyl)antracen. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2450-71-7
Molekylformel C3H5N
Molekylvikt (g/mol) 55.08
MDL-nummer MFCD00008198
InChI-nyckel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-namn prop-2-yn-1-amin
LEDER C#CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine
Densitet 0.86
Kokpunkt 83 °C
Flampunkt 6 °C (43 °F)
Linjär formel HC≡CCH2NH2
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 773681
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, kloroform och etylacetat.
Formel vikt 55.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.