Läs mer
Propargylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7035768
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470378 5 g 5g
15480378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53495.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propargylamin används i syntesen av en kiral, en fluorescerande makrocykel genom 1,3-dipolär cykloaddition av propargylamider av kolhydratkopplade aminosyror och 9,10-bis(azidometyl)antracen. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Propargylamin används vid syntes av en kiral, en fluorescerande makrocykel genom 1,3-dipolär cykloaddition av propargylamider av kolhydratbundna aminosyror och 9,10-bis(azidometyl)antracen. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av läkemedel.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2450-71-7
Molekylformel C3H5N
Molekylvikt (g/mol) 55.08
MDL-nummer MFCD00008198
InChI-nyckel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-namn prop-2-yn-1-amin
LEDER C#CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine
Densitet 0.86
Kokpunkt 83°C
Flampunkt 6°C (43°F)
Linjär formel HC≡CCH2NH2
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 773681
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 55.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Propyn-1-amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.