Läs mer
Propargylamine hydrochloride, 95%
Produktkod. 10336780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336780 1 g Glasflaska 1g
10351624 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15430-52-1
Molekylformel C3H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 91.54
MDL-nummer MFCD00012907
InChI-nyckel IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC-namn prop-2-yn-l-amin; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine hydrochloride
Smältpunkt 175°C to 182°C
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽CCH2NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Beilstein 04, 228
Formel vikt 91.54
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.