Läs mer
Propargylamine hydrochloride, 95%
Produktkod. 11380408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380408 1 g 1g
11390408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043775.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
Propargylaminhydroklorid är en användbar mellanprodukt vid framställning av läkemedel. Det används inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15430-52-1
Molekylformel C3H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 91.54
MDL-nummer MFCD00012907
InChI-nyckel IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC-namn prop-2-yn-l-amin; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine hydrochloride
Smältpunkt 179°C to 182°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),methanol,and ethanol.
Formel vikt 91.54
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.