Läs mer
Propargylamin, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30421478
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421478 5 g
30423258 10 g
30421332 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7625255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15430-52-1
Molekylformel C3 H5 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 91.54
IUPAC-namn prop-2-yn-1-amine; hydroklorid
LEDER Cl.NCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine, Hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Formel vikt 91.0189