Läs mer
Propargylamin, hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargylamine, Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H |
| Formel vikt | 91.0189 |