Läs mer
Propargylamin, TRC
Produktkod. 30426312
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426312 1 g
30420412 5 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7625201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2450-71-7
Molekylformel C3 H5 N
Molekylvikt (g/mol) 55.08
Synonym 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
IUPAC-namn prop-2-yn-1-amine
LEDER NCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargylamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Formel vikt 55.0422