missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Propargyloxi)trimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11357806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357806 25 g 25g
11347806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11357806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12936.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5582-62-7
Molekylformel C6H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 128.246
MDL-nummer MFCD00042844
InChI-nyckel ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
PubChem CID 79696
IUPAC-namn trimetyl(prop-2-ynoxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)OCC#C

Specifikationer

Kokpunkt 110°C to 111°C
Kemiskt namn eller material (Propargyloxy)trimethylsilane
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CH3)3SiOCH2C≡CH
UN-nummer UN1993
Beilstein 2036793
Flampunkt 8°C (46°F)
Formel vikt 128.25
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.408
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.833
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.