Läs mer
Propargyloxytrimethylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10229643 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 10229643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313900025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyloxytrimethylsilane
Namnnotering 97%
CAS 5582-62-7
Färg Yellow to Brown
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 110.0°C
Flampunkt 8°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H12OSi
Linjär formel HC≡CCH2OSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4070 to 1.4090
MDL-nummer MFCD00042844
Kvantitet 2.5 g
Synonym propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)OCC#C
IUPAC-namn trimethyl(prop-2-ynoxy)silane
Molekylvikt (g/mol) 128.25
PubChem CID 79696
Formel vikt 128.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid