Läs mer
Propargyltrimetylsilan, 80–90 %, stabiliserat
Produktkod. 10477012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477012 1 g Glasflaska 1g
10534464 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366630010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13361-64-3
Molekylformel C6H12Si
Molekylvikt (g/mol) 112.25
MDL-nummer MFCD00042922
InChI-nyckel ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
IUPAC-namn trimetyl(prop-2-ynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propargyltrimethylsilane
Namnnotering 90%
Färg Gult
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 91°C to 93°C
Flampunkt -10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80 to 90% (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽CCH2Si(CH3)3
Kvantitet 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1 wt% hydroquinone
Formel vikt 112.25
Procent renhet 80-90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.