missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propazine |
| CAS | 139-40-2 |
| Molekylformel | C9 H16 Cl N5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N,N'-bis(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine','2-chloro-4,6-bis(isopropylamino)- (6CI,8CI), 6-Chloro-N2,N4-bis(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(isopropylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(isopropylamino)-6-chloro-s-triazine, 2,4-Bis[(1-methylethyl)amino]-6-chloro-s-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-isopropylamino-6-isopropylamino-s-triazine, G 30028, Geigy 30,028, Gesamil, Milogard, NSC 26002, Plantulin, Primatol P, Propasin, Propazin, Propazine, Propazine (herbicide), Prozinex, s-Bis(isopropylamino)chlorotriazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5(2)11-8-13-7(10)14-9(15-8)12-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| LEDER | CC(C)Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-N,4-N-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.71 |
| Formel vikt | 229.1094 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?