Läs mer
IKA™ R 1388 Propelleromrörare, 3-bladig
Produktkod. 10008220 Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008220
Brand: IKA™ 0000477800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overhead, propellerformat omrörarelement med en flödeseffektiv design som lämpar sig för blandning med medelhög till hög hastighet.
  • Propellerdesign omrörare
  • Trebladig
  • Flödeseffektiv design
  • För ritmaterial som ska blandas från botten till toppen
  • Minsta skjuvkrafter
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Fläkt 5,5 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) fläkt 140 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Blanda vid medelhög till hög hastighet.
Längd (engelska) 31,5 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Modell R 1388
Hastighet 400 rpm Max.
Typ Propelleromrörare, 3-bladig