Läs mer
IKA™ R 1385 Propelleromrörare, 3-bladig
Produktkod. 10602781 Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk) fläkt:
140 mm
Diameter (metrisk) axel:
10 mm
Längd (metrisk):
550 mm
Hastighet:
800 rpm Max.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10602781
Brand: IKA™ 0000477700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overhead, propellerformat omrörarelement med en flödeseffektiv design som lämpar sig för blandning med medelhög till hög hastighet.
  • Propellerdesign omrörare
  • Trebladig
  • Flödeseffektiv design
  • För ritmaterial som ska blandas från botten till toppen
  • Minsta skjuvkrafter
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Fläkt 5,5 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) fläkt 140 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Blanda vid medelhög till hög hastighet.
Längd (engelska) 21,7 tum
Längd (metrisk) 550 mm
Modell R 1385
Hastighet 800 rpm Max.
Typ Propelleromrörare, 3-bladig