Läs mer
IKA™ R 1381 Propelleromrörare, 3-bladig
Produktkod. 10622401 Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10622401
Brand: IKA™ 0001296000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overhead, propellerformat omrörarelement med en flödeseffektiv design som lämpar sig för blandning med medelhög till hög hastighet.
  • Propellerdesign omrörare
  • Trebladig
  • Flödeseffektiv design
  • För ritmaterial som ska blandas från botten till toppen
  • Minsta skjuvkrafter
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Fläkt 1,8 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) fläkt 45 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (applikation) Blanda vid medelhög till hög hastighet.
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Modell R 1381
Hastighet 2000 rpm
Typ Propelleromrörare, 3-bladig