Läs mer
IKA™ R 1382 Propelleromrörare, 3-bladig
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Propellerdesign omrörare
- Trebladig
- Flödeseffektiv design
- För ritmaterial som ska blandas från botten till toppen
- Minsta skjuvkrafter
- Används vid medelhöga till höga hastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Fläkt | 2,2 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 55 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Blanda vid medelhög till hög hastighet. |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Modell | R 1382 |
| Hastighet | 2000 rpm |
| Typ | Propelleromrörare, 3-bladig |