Beskrivning
- Lokala skjuvkrafter
- Genererar axiellt flöde i kärlet
- Används vid medelhöga till höga hastigheter
Beställningsinfo
DiameterMetric Shaft
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Fläkt | 5,9 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) fläkt | 150 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 13 mm |
| Längd (engelska) | 31,5 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Modell | R 2302 |
| Hastighet | 600 rpm max. |
| Typ | Propelleromrörare |
| Material | AISI 316L/1.4571 |