Läs mer
Bochem™ Propelleromrörare
Produktkod. p-7146774
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
50 mm
100 mm
Produktkod. 10040811
Brand: Bochem™ 9003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Propelleromrörare för blandning av media med låg och medelviskositet.
  • Medelstort varvtalsområde
  • Blandning av media med låg och medelviskositet
  • Idealisk för homogenisering och suspension
  • Axialt flöde
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 50 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (metrisk) 300 mm