Läs mer
Bochem™ Propelleromrörare
Längd (metrisk):
400 mm
Beskrivning
- Flexibla blad
- Rpm-intervall mitten
- Blandning av media med låg och medelviskositet
- Radiellt flöde
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Propelleromrörare |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |